3-(Chlorsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR21680-5GEA 14.7 EUR
APOSOR21680-5G
3-(Chlorsulfonyl)benzoesäure
3-(Chlorsulfonyl)benzoesäure
Formel: C₇H₅ClO₄S
Molecular Weight: 220,63 g/mol
Schmelzpunkt: 128…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024877
CAS-Nummer: 4025-64-3
EINECS: 223-692-8
UN: 3261
ADR: 8,II