Methyl-4-brom-3-hydroxy-2-thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR24351-1GEA 102 EUR
APOSOR24351-1G
Methyl-4-brom-3-hydroxy-2-thiophencarboxylat
Methyl-4-brom-3-hydroxy-2-thiophencarboxylat
Formel: C₆H₅BrO₃S
Molecular Weight: 237,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052081
CAS-Nummer: 95201-93-7