Thioanisol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenylmethylsulfid
, Methylphenylsulfid
, (Methylthio)benzol
APOSOR2490-5GEA
14.7
EUR
APOSOR2490-5G
Thioanisol 99%
Thioanisol
Formel:
C₇H₈S Molecular Weight: 124,21 g/mol Siedepunkt: 188 °C Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 1,057 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008559 CAS-Nummer: 100-68-5 EINECS: 202-878-2 UN: 1993 ADR: 3,III |