3-Amino-2-brom-6-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR2557-5GEA
120
EUR
APOSOR2557-5G
APOSOR2557-10G
APOSOR2557-1G
3-Amino-2-brom-6-methylpyridin
3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,04 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03095078 CAS-Nummer: 126325-53-9 |