1-Methyloxindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR27652-5GEA
109
EUR
APOSOR27652-5G
1-Methyloxindol 98%
1-Methyloxindol
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,1739 g/mol Schmelzpunkt: 85…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00030253 CAS-Nummer: 61-70-1 |