3-Amino-5-methylisoxazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methylisoxazol-3-ylamin
, 5-Methylisoxazol-3-amin
APOSOR28614-25GEA
102
EUR
APOSOR28614-25G
3-Amino-5-methylisoxazol 97%
3-Amino-5-methylisoxazole
Formel:
C₄H₆N₂O Molecular Weight: 98,1 g/mol Schmelzpunkt: 61…63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003155 CAS-Nummer: 1072-67-9 EINECS: 214-013-6 |