Adamantan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR28833-100GEA 23.4 EUR
APOSOR28833-1KG APOSOR28833-100G APOSOR28833-250G
Adamantan
Adamantan
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Schmelzpunkt: 205…212 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074719
CAS-Nummer: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III