2-Chlorphenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR28846-25GEA 186 EUR
APOSOR28846-25G APOSOR28846-5G
2-Chlorphenylisothiocyanat 97%
2-Chlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄ClNS
Molecular Weight: 169,63 g/mol
Siedepunkt: 260…262 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004801
CAS-Nummer: 2740-81-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III