3-Oxetanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR301011-100GEA
0
EUR
APOSOR301011-100G
APOSOR301011-25G
APOSOR301011-5G
3-Oxetanon 98%
3-Oxetanon
Formel:
C₃H₄O₂ Molecular Weight: 72,06 g/mol Siedepunkt: 140 °C Dichte: 1,124 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 26 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD09263255 CAS-Nummer: 6704-31-0 UN: 1993 ADR: 3,III |