2-Chlor-3-methylpyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR301125-1GEA
61.1
EUR
APOSOR301125-1G
2-Chlor-3-methylpyrazin
2-Chloro-3-methylpyrazine
Formel:
C₅H₅ClN₂ Molecular Weight: 128,56 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023279 CAS-Nummer: 95-58-9 |