Methyl-4-chlorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlorbenzoesäuremethylester
APOSOR30145-500GEA 166 EUR
APOSOR30145-500G APOSOR30145-100G
Methyl-4-chlorbenzoat
Methyl-4-chlorbenzoat
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000621
CAS-Nummer: 1126-46-1