Octachlornaphthalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR30671-25GEA
364
EUR
APOSOR30671-25G
APOSOR30671-5G
APOSOR30671-1G
Octachlornaphthalin 98%
Octachlornaphthalin
Formel:
C₁₀Cl₈ Molecular Weight: 403,73 g/mol Siedepunkt: 440 °C Schmelzpunkt: 194…197 °C Dichte: 2 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2234-13-1 EINECS: 218-778-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...