Methansulfonsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
MSA
APOSOR322096-100GEA
26.3
EUR
APOSOR322096-100G
APOSOR322096-500G
Methansulfonsäure 99%
Methansulfonsäure
Formel:
CH₃SO₃H Molecular Weight: 96,11 g/mol Siedepunkt: 167 °C/10mmHg Schmelzpunkt: 17…19 °C Dichte: 1,481 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007518 CAS-Nummer: 75-75-2 EINECS: 200-898-6 UN: 3265 ADR: 8,II |