D(-)-Chinasäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR322105-50GEA 152 EUR
APOSOR322105-5G APOSOR322105-50G APOSOR322105-250G APOSOR322105-100G
D(-)-Chinasäure
D(-)-Chinasäure
Formel: C₇H₁₂O₆
Molecular Weight: 192,17 g/mol
Schmelzpunkt: 168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003864
CAS-Nummer: 77-95-2