1,6-Hexandiol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Hexamethylenglycol1,6-DihydroxyhexanHexamethylenglykol
APOSOR322268-250GEA 0 EUR
APOSOR322268-250G APOSOR322268-1KG
1,6-Hexandiol 97%
1,6-Hexandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 248…250 °C
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002985
CAS-Nummer: 629-11-8