5-Carbethoxyuracil
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322325-1GEA
56.8
EUR
APOSOR322325-1G
5-Carbethoxyuracil
5-Carbethoxyuracil
Formel:
C₇H₈N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00057337 CAS-Nummer: 28485-17-8 |