Methylacrylat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: PropensäuremethylesterAcrylsäuremethylester
APOSOR322452-500MLEA 72.7 EUR
APOSOR322452-500ML APOSOR322452-2500M APOSOR322452-2500
Methylacrylat 99%
Methylacrylat
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86,09 g/mol
Siedepunkt: 80 °C
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0,956 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008627
CAS-Nummer: 96-33-3
UN: 1919
ADR: 3,II