Ethylhippurat, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32420-1GEA
51
EUR
APOSOR32420-1G
Ethylhippurat, technische Qualität
Ethylhippurat
Formel:
C₁₁H₁₃NO₃ Molecular Weight: 207,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026890 CAS-Nummer: 1499-53-2 |