Benzylharnstoff, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific

APOSOR33120-100GEA 102 EUR
APOSOR33120-100G
Benzylharnstoff, technische Qualität
Benzylharnstoff
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007951
CAS-Nummer: 538-32-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR