2-Chlor-3-cyanpyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR3400-100GEA 0 EUR
APOSOR3400-100G APOSOR3400-5G APOSOR3400-25G
2-Chlor-3-cyanpyrazin 98%
2-Chloro-3-cyanopyrazine
Formel: C₅H₂ClN₃
Molecular Weight: 139,5400 g/mol
Schmelzpunkt: 38…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00219653
CAS-Nummer: 55557-52-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III