2-Methylthiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR350221-25GEA 142 EUR
APOSOR350221-25G APOSOR350221-5G
2-Methylthiazol 97%
2-Methylthiazole
Formel: C₄H₅NS
Molecular Weight: 99,16 g/mol
Siedepunkt: 129 °C
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 28,9 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00053144
CAS-Nummer: 3581-87-1
UN: 1993
ADR: 3,III