1-(4-Methoxyphenyl)-3-[4-(2-methyl-2-propanyl)phenyl]-1,3-propandion
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR350370-1KGEA 321 EUR
APOSOR350370-1KG APOSOR350370-500G APOSOR350370-100G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-[4-(2-methyl-2-propanyl)phenyl]-1,3-propandion
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Formel: C₂₀H₂₂O₃
Molecular Weight: 310,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210252
CAS-Nummer: 70356-09-1