Tris(4-nitrophenyl)amine
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR350395-100GEA
292
EUR
APOSOR350395-100G
Tris(4-nitrophenyl)amine
Tris(4-nitrophenyl)amine
Formel:
C₁₈H₁₂N₄O₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024636 CAS-Nummer: 20440-93-1 |