Methyl-4-indolcarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR4389-100GEA
0
EUR
APOSOR4389-100G
APOSOR4389-1G
APOSOR4389-25G
Methyl-4-indolcarboxylat 98%
Methyl-4-indolcarboxylat
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,19 g/mol Schmelzpunkt: 68…71 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00191222 CAS-Nummer: 39830-66-5 |