N-(3-Brompropyl)phthalimid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(3-Brompropyl)phthalsäureimidN-(3-Brompropyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid
APOSOR46012-5GEA 68.4 EUR
APOSOR46012-5G APOSOR46012-25G APOSOR46012-100G
N-(3-Brompropyl)phthalimid
N-(3-Brompropyl)phthalimid
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂
Molecular Weight: 268,11 g/mol
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005904
CAS-Nummer: 5460-29-7