4,4'-Biphenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Hydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)benzolBiphenyl-4,4'-diol4,4'-Dihydroxybiphenyl
APOSOR4930-2.5KGEA 202 EUR
APOSOR4930-2.5KG APOSOR4930-100G
4,4'-Biphenol 99%
4,4'-Biphenol
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Schmelzpunkt: 280…282 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002348
CAS-Nummer: 92-88-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III