4-Ethylcyclohexanon 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR5042-25GEA 72.7 EUR
APOSOR5042-25G
4-Ethylcyclohexanon 99%
4-Ethylcyclohexanon
Formel: C₈H₁₄O
Molecular Weight: 126,2 g/mol
Siedepunkt: 192…194 °C
Dichte: 0,895 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001644
CAS-Nummer: 5441-51-0
EINECS: 226-629-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR