3-Amino-1-propanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Aminopropan-1-ol
APOSOR50998-500GEA
87.3
EUR
APOSOR50998-500G
APOSOR50998-100G
3-Amino-1-propanol 99%
3-Amino-1-propanol
Formel:
C₃H₉NO Molecular Weight: 75,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008223 CAS-Nummer: 156-87-6 UN: 2735 ADR: 8,III |