N-Fmoc-D-valin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR52196-100GEA
111
EUR
APOSOR52196-100G
N-Fmoc-D-valin 99%
N-Fmoc-D-valin
Formel:
C₂₀H₂₁NO₄ Molecular Weight: 339,39 g/mol Schmelzpunkt: 143…144 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00062953 CAS-Nummer: 84624-17-9 |