Kaliumthiocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: KaliumsulfocyanidKaliumrhodanid
APOSOR5319-500GEA 94.5 EUR
APOSOR5319-500G APOSOR5319-2.5KG
Kaliumthiocyanat 98%
Kaliumthiocyanat
Formel: KSCN
Molecular Weight: 97,18 g/mol
Siedepunkt: 500 °C
Schmelzpunkt: 172…175 °C
Dichte: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1