1,3-Dihydroxynaphthalin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Naphthalindiol
APOSOR55332-1GEA 36.4 EUR
APOSOR55332-1G APOSOR55332-5G APOSOR55332-25G
1,3-Dihydroxynaphthalin 99%
1,3-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Schmelzpunkt: 123…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003965
CAS-Nummer: 132-86-5