2,5-Pyridindicarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isocinchomeronsäure
OR55594-100G
APOSOR55594-100GEA
98.6
EUR
APOSOR55594-100G
2,5-Pyridindicarbonsäure 98%
2,5-Pyridindicarbonsäure
Formel:
C₇H₅NO₄ Molecular Weight: 167,12 g/mol Schmelzpunkt: 242…247 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006297 CAS-Nummer: 100-26-5 |