3-Ethinylanisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methoxy-3-ethinylbenzol, 1-Ethinyl-3-methoxybenzol, (3-Methoxyphenyl)acetylen, (3-Methoxyphenyl)ethin
OR5956-1G OR5956-5G
APOSOR5956-1GEA 43.5 EUR
APOSOR5956-1G APOSOR5956-5G
3-Ethinylanisol 97%
3-Ethinylanisol
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 204…210 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00160810
CAS-Nummer: 768-70-7
UN: 3334
ADR: 9,III