Buttersäure 95%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Butansäure

APOSOR6005-100GEA 102 EUR
APOSOR6005-100G
Buttersäure 95%
Buttersäure
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 162 °C
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002814
CAS-Nummer: 107-92-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR