3-(2-Chlorphenyl)-5-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR60173-250MGEA
364
EUR
APOSOR60173-250MG
3-(2-Chlorphenyl)-5-isoxazolcarbonsäure
3-(2-Chlorophenyl)-5-isoxazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01935954 CAS-Nummer: 338982-12-0 |