3-Mercapto-1,2-propandiol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-1-Thioglycerin(±)-α-Monothioglycerin(±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxypropan
APOSOR61438-10MLEA 21.9 EUR
APOSOR61438-10ML
3-Mercapto-1,2-propandiol 97%
3-Mercapto-1,2-propandiol
Formel: C₃H₈O₂S
Molecular Weight: 108,16 g/mol
Siedepunkt: 118 °C/5mmHg
Dichte: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004879
CAS-Nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III