1,3-Benzoxazol-6-amin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR70136-1GEA
77.1
EUR
APOSOR70136-1G
1,3-Benzoxazol-6-amin
1,3-Benzoxazol-6-amin
Formel:
C₇H₆N₂O Molecular Weight: 134,10 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03791187 CAS-Nummer: 177492-52-3 |