Cäsiumchlorid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR8001T-1KGEA 1900 EUR
APOSOR8001T-1KG APOSOR8001T-25G APOSOR8001T-100G
Cäsiumchlorid 99.99%
Cesium chloride
For molecular genetic applications. Used in preparingnucleic acids for subsequent hybridization or cloning experiments.
Formel: CsCl
Molecular Weight: 168,36 g/mol
Schmelzpunkt: 646 °C
Dichte: 3,988 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2