8-Brom-2-chlorchinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR8709-1GEA
81.5
EUR
APOSOR8709-1G
8-Brom-2-chlorchinolin 97%
8-Bromo-2-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN Molecular Weight: 242,5000 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08741410 CAS-Nummer: 163485-86-7 |