Chlorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: PhenylchloridPhenylchlorideMonochlorbenzolBenzolchlorid
APOSOR8791-1LEA 72.7 EUR
APOSOR8791-1L
Chlorbenzol
Chlorbenzol
Formel: C₆H₅Cl
Molecular Weight: 112,56 g/mol
Siedepunkt: 132 °C
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000530
CAS-Nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III