Cyclobutancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR8888-250GEA 227 EUR
APOSOR8888-250G
Cyclobutancarbonsäure 98%
Cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 195 °C
Schmelzpunkt: –7,5 °C
Dichte: 1,047 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001323
CAS-Nummer: 3721-95-7