2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol 80%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Epoxy-Einbettungsmittel, BeschleunigerDMP-30®Epon® DMP-30 Substitut

APOSOR9020-100GEA 85.8 EUR
APOSOR9020-100G
2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol 80%
2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol
Formel: C₁₅H₂₇N₃O
Molecular Weight: 265,4 g/mol
Siedepunkt: 130…135 °C/1mmHg
Dichte: 0,969 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008330
CAS-Nummer: 90-72-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR