Natriumformiat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ameisensäure Natriumsalz
APOSOR921745-5KGEA
147
EUR
APOSOR921745-5KG
APOSOR921745-1KG
Natriumformiat 98%
Natriumformiat
Formel:
HCO₂Na Molecular Weight: 68,01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013101 CAS-Nummer: 141-53-7 |