3-Ethoxypropionsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR923879-25GEA 364 EUR
APOSOR923879-25G APOSOR923879-5G
3-Ethoxypropionsäure 95%
3-Ethoxypropionsäure
Formel: C₅H₁₀O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00058997
CAS-Nummer: 4324-38-3