Methylsalicylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Wintergrünöl2-HydroxybenzoesäuremethylesterMethyl-2-hydroxybenzoatGaultherialöl synthetischSalicylsäuremethylester
APOSOR924591-100GEA 39.4 EUR
APOSOR924591-100G
Methylsalicylat 95%
Methylsalicylat
Formel: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 222 °C
Dichte: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002214
CAS-Nummer: 119-36-8