2,2-Dimethyl-1,3-propandiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,2-Bis(hydroxymethyl)propan
APOSOR924723-100GEA 51 EUR
APOSOR924723-100G APOSOR924723-500G APOSOR924723-1KG
2,2-Dimethyl-1,3-propandiol 95%
2,2-Dimethyl-1,3-propandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004685
CAS-Nummer: 126-30-7