3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion 98%

Lieferant: Apollo Scientific

APOSOR933025-25GEA 87.3 EUR
APOSOR933025-25G APOSOR933025-100G
3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion 98%
3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144,13 g/mol
Siedepunkt: 138…142 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 116…126 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011685
CAS-Nummer: 95-96-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR