5-Iodisatin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Jodindolin-2,3-dion5-Jod-1H-indol-2,3-dion5-Iodindolin-2,3-dion5-Iod-1H-indol-2,3-dion5-Jod-2,3-indolindion5-Jod-2,3-dioxoindolin5-Iod-2,3-dioxoindolin5-Iod-2,3-indolindion
APOSOR9765-5GEA 17.6 EUR
APOSOR9765-5G APOSOR9765-100G APOSOR9765-25G
5-Iodisatin 97%
5-Iodisatin
Formel: C₈H₄INO₂
Molecular Weight: 273,03 g/mol
Schmelzpunkt: 276…280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016899
CAS-Nummer: 20780-76-1