Ammoniumhydrogendifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: AmmoniumbifluoridAmmoniumhydrogenfluorid
APOSPC1104-500GEA 227 EUR
APOSPC1104-500G
Ammoniumhydrogendifluorid 98%
Ammoniumhydrogendifluorid
Formel: NH₄HF₂
Molecular Weight: 57,04 g/mol
Siedepunkt: 230 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: 127 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012018
CAS-Nummer: 1341-49-7
UN: 1727
ADR: 8,II