2-Chlor-5-fluoranisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC1824E-10GEA 97.4 EUR
APOSPC1824E-10G
2-Chlor-5-fluoranisol 97%
2-Chlor-5-fluoranisol
Formel: C₇H₆ClFO
Molecular Weight: 160,58 g/mol
Siedepunkt: 195 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042573
CAS-Nummer: 450-89-5